2-Butanethiol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1-Methyl-1-propanethiol, 2-Butanethiol, 2-Mercaptobutane, sec-Butyl Mercaptan, sec-Butyl mercaptan
B0686-25ML B0686-500ML
TCIAB0686-25MLEA 325 NOK
TCIAB0686-25ML TCIAB0686-500ML
2-Butanethiol ≥97.0% (by GC)
2-Butanethiol
Formel: C₄H₁₀S
MW: 90,19 g/mol
Kokepunkt: 84°C
Smeltepunkt: –165 °C
Tetthet: 0,829 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: –23°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004865
CAS-nummer: 513-53-1
EINECS: 208-165-2
FN: 2347
ADR: 3,II
Merck Indeks: 14,01578
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c149d2c2f7b3eaaaa576387364ce2712e75fb234&vid=07120d75a90448614422d5357c83f13c42ec627e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %