2-Propanethiol ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Isopropyl mercaptan, Isopropanethiol, 2-Mercaptopropane
P0489-25ML P0489-500ML
TCIAP0489-25MLEA 220 NOK
TCIAP0489-25ML TCIAP0489-500ML
2-Propanethiol ≥96.0% (by GC)
2-Propanethiol
Formel: C₃H₈S
MW: 76,16 g/mol
Kokepunkt: 53°C
Smeltepunkt: -130°C
Tetthet: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: -34°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004863
CAS-nummer: 75-33-2
EINECS: 200-861-4
FN: 2402
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc3e7cfe064e57e46aff258bd872d87c3417de98&vid=7a352319a6242b4ce9ef5546f10d404e70d12cbd&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %