1,2-Ethanedithiol ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1.2-Ethanedithiol, 1,2-Dimercaptoethane
E0032-25G E0032-500G E0032-100G
TCIAE0032-25GEA 395 NOK
TCIAE0032-25G TCIAE0032-500G TCIAE0032-100G
1,2-Ethanedithiol ≥99.0% (by GC)
1,2-Ethanedithiol
Formel: C₂H₆S₂
MW: 94,2 g/mol
Kokepunkt: 146°C
Smeltepunkt: –41 °C
Tetthet: 1,374 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 44°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004892
CAS-nummer: 540-63-6
EINECS: 208-752-3
FN: 3336
ADR: 3,III
Merck Indeks: 14,03725
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6257afcd312f382856807a7b4be209a0eb0be286&vid=7bc97f63b7b71ed1798c689524f7cde13d0f53b5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %