n-Heptadekan ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: N-heptadecane
H0023-25G H0023-250G
TCIAH0023-25GEA 285 NOK
TCIAH0023-25G TCIAH0023-250G
n-Heptadekan ≥99.0% (by GC)
n-Heptadekan
Formel: H₃C(CH₂)₁₅CH₃
MW: 240,47 g/mol
Kokepunkt: 303°C
Smeltepunkt: 21,2 °C
Tetthet: 0,7783 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 148 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009002
CAS-nummer: 629-78-7
EINECS: 211-108-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a787024ccab6ef8741b38dc7af5e5305560a1ec9&vid=a87ba43a2dfc918c550857f6fa911369bbd5049a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %