n-Nonadekan ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: N-nonadecane
N0282-25G N0282-400G
TCIAN0282-25GEA 595 NOK
TCIAN0282-25G TCIAN0282-400G
n-Nonadekan ≥99.0% (by GC)
n-Nonadekan
Formel: H₃C(CH₂)₁₇CH₃
MW: 268,53 g/mol
Kokepunkt: 329,7 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 32,5 °C
Tetthet: 0,7845 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009012
CAS-nummer: 629-92-5
EINECS: 211-116-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=beb2db320bb2a4d902c68309f42979e341972b27&vid=9857190c55df15efb7830be7421bed9f8956fc2e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Toluene almost transparency