1-(Trimethylsilyl)-1-propyne ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Trimethyl-1-propynylsilane
T1123-100ML T1123-25ML T1123-5ML
TCIAT1123-100MLEA 3350 NOK
TCIAT1123-100ML TCIAT1123-25ML TCIAT1123-5ML
1-(Trimethylsilyl)-1-propyne ≥98.0% (by GC)
1-(Trimethylsilyl)-1-propyne
Formel: C₆H₁₂Si
MW: 112,25 g/mol
Kokepunkt: 100°C
Tetthet: 0,759 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: -4°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00009271
CAS-nummer: 6224-91-5
EINECS: 228-314-5
FN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e68fc5abc6fa38b17cb3ee204d930a8ee8069e7&vid=6e68fc5abc6fa38b17cb3ee204d930a8ee8069e7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %