4'-Bromo-3'-nitroacetophenone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-(4-Bromo-3-nitrophenyl)ethan-1-one, 1-(4-Bromo-3-nitrophenyl)ethanone
B3383-1G B3383-5G
TCIAB3383-1GEA 220 NOK
TCIAB3383-1G TCIAB3383-5G
4'-Bromo-3'-nitroacetophenone ≥98.0% (by GC)
4'-Bromo-3'-nitroacetophenone
Formel: C₈H₆BrNO₃
MW: 244,04 g/mol
Smeltepunkt: 120 °C
MDL nummer: MFCD00016985
CAS-nummer: 18640-58-9
EINECS: 242-469-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e9a167f908a8d474862a7dcf10ca71694b15388&vid=5e9a167f908a8d474862a7dcf10ca71694b15388&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C