1H,1H-Tridecafluoro-1-heptanol ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1H,1H-Perfluoro-1-heptanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Tridecafluoro-1-heptanol
T1701-5G T1701-25G
TCIAT1701-5GEA 890 NOK
TCIAT1701-5G TCIAT1701-25G
1H,1H-Tridecafluoro-1-heptanol ≥95.0% (by GC)
1H,1H-Tridecafluoro-1-heptanol
Formel: C₇H₃F₁₃O
MW: 350,08 g/mol
Kokepunkt: 95°C
MDL nummer: MFCD00042433
CAS-nummer: 375-82-6
EINECS: 206-796-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cbc66ffbb0e8e68096f434081f55746c4d0a16b3&vid=cbc66ffbb0e8e68096f434081f55746c4d0a16b3&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %