1H,1H,7H-Dodecafluoro-1-heptanol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer:
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Dodecafluoro-1-heptanol, 1H,1H,7H-Perfluoro-1-heptanol, 1H,1h,7h-dodecafluoro-1-heptanol
D1101-25G
D1101-100G
TCIAD1101-25GEA
220
NOK
TCIAD1101-25G
TCIAD1101-100G
1H,1H,7H-Dodecafluoro-1-heptanol ≥97.0% (by GC)
1H,1H,7H-Dodecafluoro-1-heptanol
Formel:
C₇H₄F₁₂O MW: 332,09 g/mol |
MDL nummer:
MFCD00039630 CAS-nummer: 335-99-9 EINECS: 206-406-6 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |