2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1H,1H,6H,6H-Perfluoro-1,6-hexanediol, 1H,1H,6H,6H-Octafluoro-1,6-hexanediol
O0294-25G O0294-5G
TCIAO0294-25GEA 2050 NOK
TCIAO0294-25G TCIAO0294-5G
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol ≥98.0% (by GC)
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol
Formel: C₆H₆F₈O₂
MW: 262,1 g/mol
Kokepunkt: 135 - 136 °C (27 -rr)
Smeltepunkt: 69 °C
MDL nummer: MFCD00069087
CAS-nummer: 355-74-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c204301f614fa9b6ce8d4a4491544a1e202868c&vid=4c204301f614fa9b6ce8d4a4491544a1e202868c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency