cis-3-Hexene ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: (Z)-3-Hexene
H0398-1ML H0398-5ML
TCIAH0398-1MLEA 260 NOK
TCIAH0398-1ML TCIAH0398-5ML
cis-3-Hexene ≥97.0% (by GC)
cis-3-Hexene
Formel: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Kokepunkt: 67°C
Flash punkt: –25°C
MDL nummer: MFCD00085300
CAS-nummer: 7642-09-3
FN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=945f298052f6273824e22e5696174d7efe1100b1&vid=945f298052f6273824e22e5696174d7efe1100b1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %