n-Undekan ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Undecane
U0002-25ML U0002-500ML
TCIAU0002-25MLEA 300 NOK
TCIAU0002-25ML TCIAU0002-500ML
n-Undekan ≥99.0% (by GC)
n-Undekan
Formel: H₃C(CH₂)₉CH₃
MW: 156,31 g/mol
Kokepunkt: 195°C
Smeltepunkt: -26°C
Tetthet: 0,7416 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 65°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008959
CAS-nummer: 1120-21-4
EINECS: 214-300-6
FN: 2330
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1014deaaf2687d6625408b2436edb1969a1d8002&vid=3ee22267ed652ee43aef0635aed415c97e850914&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %