1-Brom-2-metylpropan ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Isobutyl bromide
B0616-25G B0616-500G
TCIAB0616-25GEA 220 NOK
TCIAB0616-25G TCIAB0616-500G
1-Brom-2-metylpropan ≥97.0% (by GC)
1-Brom-2-metylpropan
Formel: C₄H₉Br
MW: 137,02 g/mol
Kokepunkt: 92°C
Smeltepunkt: –118 °C
Tetthet: 1,265 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 18°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000217
CAS-nummer: 78-77-3
EINECS: 201-141-2
FN: 2342
ADR: 3,II
Merck Indeks: 13,05152
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9fb4be8f3b27da56452ec3c8e10ffa6300be9667&vid=f45ddb86ad41289ee6ce7400a1baff8598c883b6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %