2-Brom-2-metylpropan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: tert-Butyl bromide
B0617-25G B0617-500G B0617-100G
TCIAB0617-25GEA 220 NOK
TCIAB0617-25G TCIAB0617-500G TCIAB0617-100G
2-Brom-2-metylpropan ≥98.0% (by GC)
2-Brom-2-metylpropan
Formel: C₄H₉Br
MW: 137,02 g/mol
Kokepunkt: 75°C
Smeltepunkt: –20 °C
Tetthet: 1,2125 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 18°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000125
CAS-nummer: 507-19-7
EINECS: 208-065-9
FN: 2342
ADR: 3,II
Merck Indeks: 14,01555
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e2fe01ebf3232182c509714a1e11d2baa1df613&vid=439493afbc4b6168ee5298f58f5a94756148f08e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %