3-(Brommetyl)heptan ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-Bromo-2-ethylhexane, 2-Ethylhexylbromide, 3-(Bromomethyl)heptane
B0596-25ML B0596-500ML B0596-100ML
TCIAB0596-25MLEA 220 NOK
TCIAB0596-25ML TCIAB0596-500ML TCIAB0596-100ML
3-(Brommetyl)heptan ≥97.0% (by GC)
3-(Brommetyl)heptan
Formel: C₈H₁₇Br
MW: 193,13 g/mol
Kokepunkt: 156°C
Tetthet: 1,086 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 69°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000220
CAS-nummer: 18908-66-2
EINECS: 242-659-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78cb7c7e43da79c97ff5dff88b54c24e29358a40&vid=11b765d859db9e5f9d76f41fa0614c2287f001fa&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %