1-Brom-3,3-dimetylbutanon ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-Bromopinacolone, 1-Bromo-3,3-dimethyl-2-butanone
B1490-25G B1490-5G
TCIAB1490-25GEA 3650 NOK
TCIAB1490-25G TCIAB1490-5G
1-Brom-3,3-dimetylbutanon ≥95.0% (by GC)
1-Brom-3,3-dimetylbutanon
Formel: C₆H₁₁BrO
MW: 179,06 g/mol
Kokepunkt: 188°C
Smeltepunkt: 76 °C
Tetthet: 1,3508 g/cm³ (0 °C)
Flash punkt: 66°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000206
CAS-nummer: 5469-26-1
EINECS: 226-794-0
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=405b96205d6335d5b20644692b6edd41c40789f2&vid=24cda5f284e382cb9b0d3675f65e026d0a0bd963&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %