Isobutyraldehyd ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2-Methylpropanal, 2-Methylpropionaldehyde
I0101-25ML I0101-500ML
TCIAI0101-25MLEA 220 NOK
TCIAI0101-25ML TCIAI0101-500ML
Isobutyraldehyd ≥98.0% (by GC)
Isobutyraldehyd
Formel: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Kokepunkt: 65°C
Smeltepunkt: -65°C
Tetthet: 0,794 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: -25°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00006980
CAS-nummer: 78-84-2
EINECS: 201-149-6
FN: 2045
ADR: 3,II
Merck Indeks: 14,05154
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a72b17243848bfb282438206002ebf0e5e5605aa&vid=c0ba3dca23c80f584ff2319e4de9f138f52806ae&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %