2,4-Dimetyl-3-pentanon ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2,4-Dimethylpentan-3-one, Diisopropyl ketone, Isobutyrone
D0770-25ML D0770-500ML
TCIAD0770-25MLEA 220 NOK
TCIAD0770-25ML TCIAD0770-500ML
2,4-Dimetyl-3-pentanon ≥98.0% (by GC)
2,4-Dimetyl-3-pentanon
Formel: C₇H₁₄O
MW: 114,19 g/mol
Kokepunkt: 125°C
Smeltepunkt: –69 °C
Tetthet: 0,806 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 18°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008918
CAS-nummer: 565-80-0
EINECS: 209-294-7
FN: 1224
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7bb0b4289ae473878c60a2bb9a49c3720a72bbc4&vid=5087e4d08a5781ee1763f212905867ab0bfc28bb&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %