2,6-Dimetyl-4-heptanon ≥90.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Diisobutyl Ketone
D0733-25ML D0733-500ML
TCIAD0733-25MLEA 220 NOK
TCIAD0733-25ML TCIAD0733-500ML
2,6-Dimetyl-4-heptanon ≥90.0% (by GC)
2,6-Dimetyl-4-heptanon
Formel: C₉H₁₈O
MW: 142,24 g/mol
Kokepunkt: 168°C
Smeltepunkt: –46 °C
Tetthet: 0,806 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 50°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008940
CAS-nummer: 108-83-8
EINECS: 203-620-1
FN: 1157
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d2e81831a4137d0aa35acb7d65a7fcc2ccd2003e&vid=a3500879269567c75b5b863c147209639451cee8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %