2-Metyl-3-pentanon ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
M1249-25ML M1249-5ML
TCIAM1249-25MLEA 1825 NOK
TCIAM1249-25ML TCIAM1249-5ML
2-Metyl-3-pentanon ≥98.0% (by GC)
2-Metyl-3-pentanon
Formel: C₆H₁₂O
Kokepunkt: 115°C
Smeltepunkt: –69 °C
Tetthet: 0,8845 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 11°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009314
CAS-nummer: 565-69-5
EINECS: 209-288-4
FN: 1224
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63c69a19a1ba72ef24092bc33c6e2e0f035a86ec&vid=63c69a19a1ba72ef24092bc33c6e2e0f035a86ec&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %