3-Metyl-2-pentanon ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
M0388-25ML M0388-5ML
TCIAM0388-25MLEA 1625 NOK
TCIAM0388-25ML TCIAM0388-5ML
3-Metyl-2-pentanon ≥98.0% (by GC)
3-Metyl-2-pentanon
Formel: C₆H₁₂O
Kokepunkt: 116°C
Tetthet: 0,815 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 12°C
MDL nummer: MFCD00009336
CAS-nummer: 565-61-7
EINECS: 209-282-1
FN: 1224
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcd8a072bdabe9b696843c3620979a09a89106e4&vid=9b2a09587b44db2c4c794625f5a6975e2636166e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %