3-Metylbutanon ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
M0173-500ML M0173-25ML
TCIAM0173-500MLEA 690 NOK
TCIAM0173-500ML TCIAM0173-25ML
3-Metylbutanon ≥99.0% (by GC)
3-Metylbutanon
Formel: C₅H₁₀O
Kokepunkt: 93°C
Smeltepunkt: –92 °C
Tetthet: 0,8046 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 1°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00008919
CAS-nummer: 563-80-4
EINECS: 209-264-3
FN: 2397
ADR: 3,II
Merck Indeks: 14,06090
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18594a1b6a256278082a061f68ff117faf045cd3&vid=82dadf2236a837df9b34ec3ccba504630ebd3a2f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %