4-Metyl-2-pentanon ≥99.5% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
M0389-500ML M0389-25ML
TCIAM0389-500MLEA 350 NOK
TCIAM0389-500ML TCIAM0389-25ML
4-Metyl-2-pentanon ≥99.5% (by GC)
4-Metyl-2-pentanon
Formel: (CH₃)₂CHCH₂COCH₃
MW: 100,16 g/mol
Kokepunkt: 116°C
Smeltepunkt: -85°C
Tetthet: 0,801 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 17°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008938
CAS-nummer: 108-10-1
EINECS: 203-550-1
FN: 1245
ADR: 3,II
Merck Indeks: 14,05207
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f5995713585d44c142eb7fff29a862010b300df&vid=a4bf55241fd16eabdeb9f09ebc44fa6b6b5aad3c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %