5-Metyl-3-heptanon ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Amyl ethyl ketone, Ethyl Amyl ketone
M0335-25ML M0335-500ML
TCIAM0335-25MLEA 220 NOK
TCIAM0335-25ML TCIAM0335-500ML
5-Metyl-3-heptanon ≥95.0% (by GC)
5-Metyl-3-heptanon
Formel: C₈H₁₆O
MW: 128,21 g/mol
Kokepunkt: 157°C
Smeltepunkt: –56,7 °C
Tetthet: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 59°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009340
CAS-nummer: 541-85-5
EINECS: 208-793-7
FN: 2271
ADR: 3,III
Merck Indeks: 14,06084
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=22e364fdcb88d138ad1c3aea621703f79f9515db&vid=a738e0eb97a2936de033f9e6db869a90f83c103c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %