2,2,6,6-Tetrametyl-3,5-heptandion ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Dipivaloylmethane, TMHD, 2,2,6,6-Tetramethylheptane-3,5-dione
D1678-25G D1678-5G
TCIAD1678-25GEA 1900 NOK
TCIAD1678-25G TCIAD1678-5G
2,2,6,6-Tetrametyl-3,5-heptandion ≥97.0% (by GC)
2,2,6,6-Tetrametyl-3,5-heptandion
Formel: C₁₁H₂₀O₂
MW: 184,28 g/mol
Kokepunkt: 80°C
Smeltepunkt: 28…30 °C
Tetthet: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 67°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008848
CAS-nummer: 1118-71-4
EINECS: 214-268-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c8b06d364c6982ec8d6a2f33d55ba1f0ecb00482&vid=062f7422b84bf758005ffea4e484b6f3fc12d3c3&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %