2,6-Dimetyl-3,5-heptandion ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D2413-25G D2413-5G
TCIAD2413-25GEA 3125 NOK
TCIAD2413-25G TCIAD2413-5G
2,6-Dimetyl-3,5-heptandion ≥97.0% (by GC)
2,6-Dimetyl-3,5-heptandion
Formel: C₉H₁₆O₂
MW: 156,22 g/mol
Kokepunkt: 80°C
Tetthet: 1,4586 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00015040
CAS-nummer: 18362-64-6
EINECS: 242-234-8
FN: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2aa80411e9493c8a2344dd596ec1198ad6610a8&vid=d15ec76a5e9e2d287bc62019da141c6983443fbc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %