1-klor-2-metylpropan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
C0207-25ML C0207-500ML
TCIAC0207-25MLEA 220 NOK
TCIAC0207-25ML TCIAC0207-500ML
1-klor-2-metylpropan ≥98.0% (by GC)
1-klor-2-metylpropan
Formel: C₄H₉Cl
MW: 92,57 g/mol
Kokepunkt: 70°C
Smeltepunkt: –131 °C
Tetthet: 0,8829 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: –6°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000954
CAS-nummer: 513-36-0
EINECS: 208-157-9
FN: 1127
ADR: 3,II
Merck Indeks: 14,05138
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f1aa2ca8d1d572a521e5defbed9fb32093aaba04&vid=802a4f71aa6062c0b509660a2e5fa6bcb3e248e8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %