2,2-Dimetylbutan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Neohexane
D0689-25ML D0689-100ML
TCIAD0689-25MLEA 660 NOK
TCIAD0689-25ML TCIAD0689-100ML
2,2-Dimetylbutan ≥98.0% (by GC)
2,2-Dimetylbutan
Formel: C₆H₁₄
MW: 86,18 g/mol
Kokepunkt: 49°C
Smeltepunkt: -100°C
Tetthet: 0,649 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: -48°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009321
CAS-nummer: 75-83-2
EINECS: 200-906-8
FN: 1208
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=726a352cb788f138b42dcbf7478a654417d64f30&vid=5512d5e8a3cd0e4a5b09848e2cd52b0a388ee5ff&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %