2,3-Dimetylbutan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
D0690-25ML D0690-5ML D0690-500ML
TCIAD0690-25MLEA 515 NOK
TCIAD0690-25ML TCIAD0690-5ML TCIAD0690-500ML
2,3-Dimetylbutan ≥98.0% (by GC)
2,3-Dimetylbutan
Formel: C₆H₁₄
MW: 86,18 g/mol
Kokepunkt: 58°C
Smeltepunkt: –128,5 °C
Tetthet: 0,6615 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: –29°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008925
CAS-nummer: 79-29-8
EINECS: 201-193-6
FN: 2457
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e12b41740ff1d82b6163cc483391e925e66df94&vid=efadd8081432b6c89ca1ded9e8a24e9cbd59da40&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %