Benzylacetat ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
A0022-25G A0022-500G
TCIAA0022-25GEA 220 NOK
TCIAA0022-25G TCIAA0022-500G
Benzylacetat ≥99.0% (by GC)
Benzylacetat
Formel: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Kokepunkt: 214°C
Smeltepunkt: –51 °C
Tetthet: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 102°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008712
CAS-nummer: 140-11-4
EINECS: 205-399-7
Merck Indeks: 14,01123
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27ea0ed6d6c01a29d47929aa1924777fb6441870&vid=2204a088bca1773d2d956393c1840ab1da347741&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %