Allyl bromide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 3-Bromopropene, 3-Propenyl bromide
B0643-25G B0643-500G
TCIAB0643-25GEA 245 NOK
TCIAB0643-25G TCIAB0643-500G
Allyl bromide ≥98.0% (by GC)
Allyl bromide
Formel: C₃H₅Br
MW: 120,98 g/mol
Kokepunkt: 71°C
Smeltepunkt: –119 °C
Tetthet: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 12°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000244
CAS-nummer: 106-95-6
EINECS: 203-446-6
FN: 1099
ADR: 3,I
Merck Indeks: 14,00288
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=efbe685751be75edddaed23d7509bd330755af6b&vid=58bdbdff67de16990d02722c245ffb72ba04bd9c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %