6-Bromo-1-hexene ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B2106-25G B2106-5G
TCIAB2106-25GEA 4375 NOK
TCIAB2106-25G TCIAB2106-5G
6-Bromo-1-hexene ≥95.0% (by GC)
6-Bromo-1-hexene
Formel: C₆H₁₁Br
MW: 163,06 g/mol
Kokepunkt: 147°C
Tetthet: 1,2169 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 54°C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00000269
CAS-nummer: 2695-47-8
EINECS: 220-267-9
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=567571b45e7f1e985bd23271c072cc05846765a2&vid=25be698b8d525967f2d4103d5ab351f91bada2f1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %