8-Bromo-1-octene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
B3257-25G
B3257-5G
TCIAB3257-25GEA
4125
NOK
TCIAB3257-25G
TCIAB3257-5G
8-Bromo-1-octene ≥98.0% (by GC)
8-Bromo-1-octene
Formel:
C₈H₁₅Br MW: 191,11 g/mol Kokepunkt: 92°C Flash punkt: 78°C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00000275 CAS-nummer: 2695-48-9 EINECS: 220-268-4 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |