4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluoro-1-butene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B3222-25G B3222-5G
TCIAB3222-25GEA 2150 NOK
TCIAB3222-25G TCIAB3222-5G
4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluoro-1-butene ≥98.0% (by GC)
4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluoro-1-butene
Formel: C₄H₃BrF₄
MW: 206,97 g/mol
Kokepunkt: 60°C
Tetthet: 1,627 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00042189
CAS-nummer: 18599-22-9
EINECS: 242-440-8
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8dd6dd94a1b000b924b2dc8345bb3dcf0b8f2e1f&vid=48fde55598cae802f1a00bce5a50198d441512c5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %