trans-2-Heksenal ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: (E)-2-Hexenal, trans-2-Hexenal
H0345-25ML H0345-500ML H0345-100ML
TCIAH0345-25MLEA 230 NOK
TCIAH0345-25ML TCIAH0345-500ML TCIAH0345-100ML
trans-2-Heksenal ≥97.0% (by GC)
trans-2-Heksenal
Formel: C₆H₁₀O
MW: 98,14 g/mol
Kokepunkt: 146°C
Tetthet: 0,846 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 43°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00007008
CAS-nummer: 6728-26-3
EINECS: 229-778-1
FN: 1988
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=71678219c2ca5a9177b78b5eac4d85ab62200edb&vid=71bf61ca4ec808310e7876b2e646d2bd4942e102&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %