trans-2-Oktenal ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
O0176-10ML O0176-25ML
TCIAO0176-10MLEA 675 NOK
TCIAO0176-10ML TCIAO0176-25ML
trans-2-Oktenal ≥96.0% (by GC)
trans-2-Oktenal
Formel: C₈H₁₄O
Kokepunkt: 78°C
Flash punkt: 65°C
MDL nummer: MFCD00007011
CAS-nummer: 2548-87-0
EINECS: 219-833-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af5bc6e4bfe98fca258cf52324444a4bbcb736b4&vid=ec80fd89d0a06ae3f29c22e39252df6640cee67c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %