Allyl acetat ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
A0020-25ML A0020-500ML
TCIAA0020-25MLEA 285 NOK
TCIAA0020-25ML TCIAA0020-500ML
Allyl acetat ≥97.0% (by GC)
Allyl acetate
Formel: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Kokepunkt: 104°C
Smeltepunkt: –96 °C
Tetthet: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 15°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00008721
CAS-nummer: 591-87-7
EINECS: 209-734-8
FN: 2333
ADR: 3,II
Merck Indeks: 14,00285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=59fa4b542668a791605d720f3258fffb9274ea5e&vid=676136eb8c35625a4ecd98f4bbde0372fe2a3c9c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %