3-Kloropropen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 3-Chloro-1-propene, Allyl chloride
C0274-25ML C0274-500ML
TCIAC0274-25MLEA 220 NOK
TCIAC0274-25ML TCIAC0274-500ML
3-Kloropropen ≥98.0% (by GC)
3-Kloropropen
Formel: C₃H₅Cl
MW: 76,53 g/mol
Kokepunkt: 45°C
Smeltepunkt: –136 °C
Tetthet: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: –29°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000984
CAS-nummer: 107-05-1
EINECS: 203-457-6
FN: 1100
ADR: 3,I
Merck Indeks: 14,00289
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73672d95b45705e024d8d6493d934eb40a58e77a&vid=ed1caaa59e619568f2721e79c7f33bd45b72ca7e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %