1H,1H,2H-Perfluoro-1-hexene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1H,1H,2H-Nonafluorohex-1-ene
N0601-25G N0601-5G
TCIAN0601-25GEA 1100 NOK
TCIAN0601-25G TCIAN0601-5G
1H,1H,2H-Perfluoro-1-hexene ≥98.0% (by GC)
1H,1H,2H-Perfluoro-1-hexene
Formel: C₆H₃F₉
MW: 246,08 g/mol
Kokepunkt: 60°C
Tetthet: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: –17°C
MDL nummer: MFCD00042338
CAS-nummer: 19430-93-4
EINECS: 243-053-7
FN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=661b242bd50fdc0394aa50c89e82e4a2e70a986c&vid=57bc0b8430359b1e51a7e4c30cdd41b405a27824&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light red clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %