1-Hepten ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
H0042-25ML H0042-500ML H0042-100ML
TCIAH0042-25MLEA 635 NOK
TCIAH0042-25ML TCIAH0042-500ML TCIAH0042-100ML
1-Hepten ≥98.0% (by GC)
1-Heptene
Formel: C₇H₁₄
MW: 98,19 g/mol
Kokepunkt: 94°C
Smeltepunkt: –119 °C
Tetthet: 0,7 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: -4°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009531
CAS-nummer: 592-76-7
EINECS: 209-767-8
FN: 2278
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee3f441790be4c67fccad5a96a73b04477ebf962&vid=6591fd23f5cfbf248805009c2f77494a8582d604&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %