1-Heksen ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
H0121-25ML H0121-500ML
TCIAH0121-25MLEA 220 NOK
TCIAH0121-25ML TCIAH0121-500ML
1-Heksen ≥97.0% (by GC)
1-Heksen
Formel: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Kokepunkt: 64°C
Smeltepunkt: -140°C
Tetthet: 0,675 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: -31°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009505
CAS-nummer: 592-41-6
EINECS: 209-753-1
FN: 2370
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5089733fc44ecc2421cd24c916ba9a9beaf75936&vid=357210d7fbd5035e487da9feafd3dd81c7a9b0f0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %