1-Okten ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
O0041-25ML O0041-500ML
TCIAO0041-25MLEA 230 NOK
TCIAO0041-25ML TCIAO0041-500ML
1-Okten ≥97.0% (by GC)
1-Okten
Formel: C₈H₁₆
Kokepunkt: 121 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –102 °C
Tetthet: 0,7152 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 10°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00009548
CAS-nummer: 111-66-0
EINECS: 203-893-7
FN: 3295
ADR: 3,II
Merck Indeks: 14,01764
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d4d9d0da0fd320478a385772866e6267cc44f6d&vid=c1856fac6231093fe52d2f067bfb324ba8fd5559&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %