1-Undeken ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
U0052-25ML U0052-100ML
TCIAU0052-25MLEA 1225 NOK
TCIAU0052-25ML TCIAU0052-100ML
1-Undeken ≥98.0% (by GC)
1-Undeken
Formel: C₁₁H₂₂
MW: 154,3 g/mol
Kokepunkt: 190°C
Smeltepunkt: –48,9 °C
Tetthet: 0,7552 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 63°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008956
CAS-nummer: 821-95-4
EINECS: 212-483-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2714a18cb43a0cec435f10dbd0b791c7bebf25d4&vid=a79c8f86b1a6d935ffafa7f1ec072832a0a3b64d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %