cis-4-Octene ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
O0135-5ML O0135-1ML
TCIAO0135-5MLEA 1725 NOK
TCIAO0135-5ML TCIAO0135-1ML
cis-4-Octene ≥95.0% (by GC)
cis-4-Octene
Formel: C₈H₁₆
Kokepunkt: 122°C
Smeltepunkt: –118,7 °C
Tetthet: 0,7212 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 17°C
MDL nummer: MFCD00067484
CAS-nummer: 7642-15-1
EINECS: 231-578-4
FN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97633c1bd9ee0df852adbd36dac4f5b88f0d2b17&vid=97633c1bd9ee0df852adbd36dac4f5b88f0d2b17&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %