trans-3-Heksen ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: (E)-3-Hexene, 3-Hexene
H0399-5ML H0399-1ML
TCIAH0399-5MLEA 835 NOK
TCIAH0399-5ML TCIAH0399-1ML
trans-3-Heksen ≥99.0% (by GC)
trans-3-Heksen
Formel: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Kokepunkt: 67°C
Smeltepunkt: –115,4 °C
Tetthet: 0,6772 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: –21°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009386
CAS-nummer: 13269-52-8
EINECS: 236-261-4
FN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aaff639d820196490c2b134961994004abf38eb0&vid=aaff639d820196490c2b134961994004abf38eb0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %