trans-2-Metyl-2-butenal ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
Synonymer:
Trans-2-methyl-2-butenal, Tiglic aldehyde, (E)-2-Methyl-2-butenal
T1003-25ML
T1003-5ML
TCIAT1003-25MLEA
1325
NOK
TCIAT1003-25ML
TCIAT1003-5ML
trans-2-Metyl-2-butenal ≥95.0% (by GC)
trans-2-Metyl-2-butenal
Formel:
C₅H₈O MW: 84,12 g/mol Kokepunkt: 116°C Tetthet: 0,8688 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 18°C |
MDL nummer:
MFCD00006977 CAS-nummer: 497-03-0 EINECS: 207-833-0 FN: 1989 ADR: 3,II |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |