3-Chloro-2-methylpropene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
C0209-25ML C0209-500ML
TCIAC0209-25MLEA 230 NOK
TCIAC0209-25ML TCIAC0209-500ML
3-Chloro-2-methylpropene ≥98.0% (by GC)
3-Chloro-2-methylpropene
Formel: C₄H₇Cl
MW: 90,55 g/mol
Kokepunkt: 73°C
Smeltepunkt: –80 °C
Tetthet: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: -12°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000953
CAS-nummer: 563-47-3
EINECS: 209-251-2
FN: 2554
ADR: 3,II
Merck Indeks: 14,02148
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a060aa83c37f19a9d81410c6b149d8a321411872&vid=9a1b69422e23dd7495b8747ab81c7e12865d4a78&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %