2,3-Dimetyl-1-buten ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
D1139-25ML D1139-500ML
TCIAD1139-25MLEA 580 NOK
TCIAD1139-25ML TCIAD1139-500ML
2,3-Dimetyl-1-buten ≥98.0% (by GC)
2,3-Dimetyl-1-buten
Formel: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Kokepunkt: 55°C
Smeltepunkt: –157 °C
Tetthet: 0,6778 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: -18°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008923
CAS-nummer: 563-78-0
EINECS: 209-262-2
FN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4670a31ab1ba05e0d18ca9b4857e91fb851c9ca8&vid=98bf6a59e10b6b4a077e2eeae349dfb16641cdfc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %