2,3-Dimethyl-2-butene ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Tetramethylethylene
D0693-25ML D0693-500ML D0693-100ML
TCIAD0693-25MLEA 595 NOK
TCIAD0693-25ML TCIAD0693-500ML TCIAD0693-100ML
2,3-Dimethyl-2-butene ≥96.0% (by GC)
2,3-Dimethyl-2-butene
Formel: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Kokepunkt: 73°C
Smeltepunkt: –75 °C
Tetthet: 0,7188 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: -16°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00008897
CAS-nummer: 563-79-1
EINECS: 209-263-8
FN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8f247171a650f73b84e1e8593af7d584eeff24af&vid=ae90bd0b11a04136f21e4f2f0d25bdc9e36065a9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %