2-Metyl-1-buten ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
M0174-25ML M0174-100ML
TCIAM0174-25MLEA 1625 NOK
TCIAM0174-25ML TCIAM0174-100ML
2-Metyl-1-buten ≥98.0% (by GC)
2-Metyl-1-buten
Formel: C₅H₁₀
MW: 70,13 g/mol
Kokepunkt: 31°C
Smeltepunkt: –137,5 °C
Tetthet: 0,6496 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: –20°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00009333
CAS-nummer: 563-46-2
EINECS: 209-250-7
FN: 2459
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7125e00635e8c68eb456bdf97cc5dba05e351c7f&vid=7125e00635e8c68eb456bdf97cc5dba05e351c7f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %